Documentos Principais
746975
Sigma-Aldrich
Propylene oxide-1,3-13C2
99 atom % 13C, 98% (CP), contains hydroquinone as a stabilizer
Sinônimo(s):
13C Labeled Propylene oxide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2CH6O
Peso molecular:
60.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
liquid
qualidade
contains hydroquinone as a stabilizer
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3]C1[13CH2]O1
InChI
1S/C3H6O/c1-3-2-4-3/h3H,2H2,1H3/i1+1,2+1
chave InChI
GOOHAUXETOMSMM-ZDOIIHCHSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
FlameGas cylinder
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de classe de armazenamento
2A - Gases
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
-162.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-108 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)