Documentos Principais
305596
Sigma-Aldrich
tert-Butylphosphonic dichloride
98%
Sinônimo(s):
tert-Butyldichlorophosphine oxide, tert-Butylphosphonyl dichloride
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)3CP(O)Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
174.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
pf
121-123 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/C4H9Cl2OP/c1-4(2,3)8(5,6)7/h1-3H3
chave InChI
OQUGNSMOWJIYMO-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)