Documentos Principais
8.18248
Sigma-Aldrich
Dichlorophenylphosphine oxide
for synthesis
Sinônimo(s):
Dichlorophenylphosphine oxide, Phenylphosphonic acid dichloride, Benzenephosphonic dichloride
About This Item
Fórmula linear:
C6H5P(O)Cl2
Número CAS:
Peso molecular:
194.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
212-534-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
681 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
1 °C
temperatura de transição
flash point 204 °C
densidade
1.40 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[P](=O)(Cl)(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl2OP/c7-10(8,9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
chave InChI
IBDMRHDXAQZJAP-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.396 - 1.400
Identity (IR): passes test
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
399.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
204 °C