Documentos Principais
8.14095
Sigma-Aldrich
Sodium amide crystalline
for synthesis
Sinônimo(s):
Sodium amide crystalline
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2NNa
Número CAS:
Peso molecular:
39.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-971-0
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95.0% (acidimetric)
Formulário
crystals
temperatura de autoignição
450 °C
p.e.
400 °C/1013 hPa
pf
210 °C
densidade
1.39 g/cm3 at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/H2N.Na/h1H2;/q-1;+1
chave InChI
ODZPKZBBUMBTMG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 95.0 %
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2