Ensaio
99%
forma
powder
pf
83-85 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O[PH](=O)c1ccccc1
InChI
1S/C6H7O2P/c7-9(8)6-4-2-1-3-5-6/h1-5,9H,(H,7,8)
chave InChI
MLCHBQKMVKNBOV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges