Documentos Principais
604372
Sigma-Aldrich
Epichlorohydrin-2-13C
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Sinônimo(s):
2-(chloromethyl)-oxirane-13C
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC2H5ClO
Número CAS:
Peso molecular:
93.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
≥99 atom % 13C
Ensaio
≥99% (CP)
contém
hydroquinone as stabilizer
pb
115-117 °C (lit.)
pf
-57 °C (lit.)
densidade
1.196 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
ClC[13CH]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i3+1
chave InChI
BRLQWZUYTZBJKN-LBPDFUHNSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
91.4 °F
Ponto de fulgor (°C)
33 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)