8.55130
Rink Amide AM resin (100-200 mesh)
Novabiochem®
Sinônimo(s):
Rink Amide AM resin (100-200 mesh), 4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido-aminomethyl resin
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Aplicação
- In the synthesis of quinazolinone derivatives via intramolecular transamidation.
- In the preparation of 2-aminoquinazoline-based compounds using solid-phase peptide synthesis (SPPS) methodology.
- For the synthesis of α-aryl ketones via a palladium-catalyzed coupling reaction.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
Artigos
Novabiochem® has one of the most extensive ranges of linkers and derivatized resins for Fmoc solid phase peptide synthesis. These resins have varied properties with special protocols for loading and cleaving.