Documentos Principais
497290
Sigma-Aldrich
Rink amine resin
100-200 mesh, extent of labeling: 0.5-1.5 mmol/g N loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
reticulação
1 % cross-linked with divinylbenzene
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
0.5-1.5 mmol/g N loading
tamanho de partícula
100-200 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
cadeia de caracteres SMILES
[X]Oc1ccc(cc1)CN(c5c(cc(cc5)OC)OC)C(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)