Documentos Principais
83885
Sigma-Aldrich
Rink amide (aminomethyl)polystyrene
extent of labeling: ~1.1 mmol/g loading
Sinônimo(s):
4-[(2,4-Dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl]phenoxyacetomido methyl resin, Fmoc Rink amide, Knorr Linker amide resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
Nível de qualidade
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~1.1 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
100-200 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
Aplicação
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a Rink amide linker attached to aminomethylpolystyrene resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
Outras notas
Review
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Tetrahedron, 53, 5643-5643 (1997)
P.H.H. Hermkens et al.
Tetrahedron, 52, 4527-4527 (1996)