Documentos Principais
83902
Sigma-Aldrich
Rink amide 4-methylbenzhydrylamine, polymer-bound
extent of labeling: ~0.5 mmol/g loading
Sinônimo(s):
4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminmethyl)-phenoxyacetamido-methylbenzhydryl amine resin, Rink amide MBHA resin
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~0.5 mmol/g loading
Matriz
crosslinked with 1% DVB
tamanho de partícula
200-400 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
  • Solid support for Fmoc-based solid phase peptide synthesis (SPPS) of peptide amides.
  • This solid support contains a modified Rink amide linker attached to the MBHA resin.
  • Cleavage of peptides is achieved by adding 95% TFA.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4