Key Documents
86407
Sigma-Aldrich
TentaGel S RAM
extent of labeling: ~0.24 mmol/g loading
Sinônimo(s):
N-Fmoc-4′-[poly(oxyethylene)carbamoylmethoxy]-2,4-dimethoxybenzhydrylamine polymer-bound, Poly(oxyethylene)-RAM polymer-bound
About This Item
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
linha de produto
TentaGel
Nível de qualidade
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~0.24 mmol/g loading
tamanho de partícula
~90 μm
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
TentaGel S RAM is a Fmoc protected resin and modified with a Rink amide linker, suitable for solid-phase peptide synthesis.
Aplicação
TentaGel S RAM is used in the solid-phase synthesis of aryl ethers by Mitsunobu reaction. Additionally, it can be used in Suzuki-coupling reaction of organoboronic acids with iodo- and bromo-substituted benzoic acid.
Informações legais
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
A broad variety of 4-((2,4-dimethoxyphenyl)(Fmoc-amino)methyl)phenoxyalkyl functionalized supports have been developed for the synthesis of peptide carboxamides.