Documentos Principais
86356
Sigma-Aldrich
TentaGel MB-NH2
extent of labeling: ~0.40 mmol/g loading
Sinônimo(s):
O-(2-Aminoethyl)polyethylene glycol polymer-bound
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
linha de produto
TentaGel
Nível de qualidade
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
~0.40 mmol/g loading
tamanho de partícula
140-170 μm
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
TentaGel is a trademark of Rapp Polymere GmbH
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)