Documentos Principais
533173
Sigma-Aldrich
MBHA Resin
200-400 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
4-Methylbenzhydrylamine hydrochloride, polymer-bound, (α-Amino-α-p-xylyl hydrochloride)polystyrene crosslinked with divinylbenzene, MBHA resin, MBHA-polystyrene
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
reticulação
1 % cross-linked
adequação da reação
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Extensão da rotulagem
0.5-1.0 mmol/g loading
tamanho de partícula
200-400 mesh
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)