Merck
MBHA Resin 200-400 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
MBHA Resin
MBHA Resin 200-400 mesh, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g loading, 1 % cross-linked
Sinônimo(s):
4-Methylbenzhydrylamine hydrochloride, polymer-bound, (α-Amino-α-p-xylyl hydrochloride)polystyrene crosslinked with divinylbenzene, MBHA resin, MBHA-polystyrene
Products
Categoria de produto
Marca
Nível de qualidade
Grupo funcional
Aplicação
Condição de clivagem
Ligante
Tipo de cadeia
Tipo de reação
Showing 1-1 of 1