Documentos Principais
8.55118
Sigma-Aldrich
Rink Amide MBHA resin HL
Novabiochem®
Sinônimo(s):
4-(2′,4′-Dimethoxyphenyl-Fmoc-aminomethyl)-phenoxyacetamido-MBHA resin (100-200 mesh)
About This Item
Código UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
This support comprises of the modified Rink amide linker attached to MBHA resin [1] and is used to prepare peptide amides by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Ligação
Replaces: 01-64-0459
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1