Documentos Principais
487651
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-2,3-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
3-Phenylpropionic acid-2,3-13C2
About This Item
Fórmula linear:
C6H513CH213CH2CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
152.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Formulário
solid
p.e.
280 °C (lit.)
pf
47-49 °C (lit.)
densidade
1.085 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[13CH2][13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i6+1,7+1
chave InChI
XMIIGOLPHOKFCH-AKZCFXPHSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)