Documentos Principais
615722
Sigma-Aldrich
Hydrocinnamic acid-d9,OH
98 atom % D
Sinônimo(s):
3-Phenylpropionic-d9 acid
About This Item
Fórmula linear:
C6D5CD2CD2COOH
Peso molecular:
159.23
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
p.e.
280 °C (lit.)
pf
47-49 °C (lit.)
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C9H10O2/c10-9(11)7-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6-7H2,(H,10,11)/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2,7D2
chave InChI
XMIIGOLPHOKFCH-NVLGFDPUSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
110 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)