809659
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride
≥98 atom % D, ≥96% (CP)
Sinônimo(s):
Vitamin B6 (pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8D3H8NO3·HCl
Número CAS:
Peso molecular:
208.66
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
Produtos recomendados
pureza isotópica
≥98 atom % D
Nível de qualidade
Ensaio
≥96% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
white to off-white
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C([2H])([2H])[2H])N=CC(CO)=C1CO.Cl
InChI
1S/C8H11NO3.ClH/c1-5-8(12)7(4-11)6(3-10)2-9-5;/h2,10-12H,3-4H2,1H3;1H/i1D3;
chave InChI
ZUFQODAHGAHPFQ-NIIDSAIPSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Pyridoxine hydrochloride is HCl salt of pyridoxine or vitamin B6. It is a water-soluble vitamin which plays an important role in the treatment of roughness, sunburn, acne, and itch of the skin.
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride is a deuterated vitamin B6 wherein C-2 methyl protons are replaced by deuterium.
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride is a deuterated vitamin B6 wherein C-2 methyl protons are replaced by deuterium.
Aplicação
Pyridoxine-(methyl-d3) hydrochloride can be used as a stable isotope internal standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Spectral diagnostics of the interaction between pyridoxine hydrochloride and bovine serum albumin in vitro
Zhang H, et al.
Molecular Biology Reports, 35(4), 699-705 (2008)
Electrochemical behaviour of pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) at carbon paste electrode modified with crown ethers
Desai PB, et al.
Journal of Solid State Electrochemistry, 12(9), 1067-1075 (2008)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
809659-1MG | 4061826688977 |