705322
Pyridoxamine-(methyl-d3) dihydrochloride
98 atom % D, 98% (CP)
Sinônimo(s):
4-(Aminomethyl)-5-hydroxy-6-(methyl-d3)-3-pyridinemethanol dihydrochloride, Vitamin B6 (pyridoxamine-(methyl-d3) dihydrochloride)
About This Item
Produtos recomendados
pureza isotópica
98 atom % D
Ensaio
98% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
white to off-white
pf
224-226 °C
alteração de massa
M+3
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.[2H]C([2H])([2H])c1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H/i1D3;;
chave InChI
HNWCOANXZNKMLR-GXXYEPOPSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?