89774
Citrus Red 2
analytical standard
Sinônimo(s):
1-(2,5-Dimethoxyphenylazo)-2-naphthol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.5% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(OC)c(c1)N=Nc2c(O)ccc3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O3/c1-22-13-8-10-17(23-2)15(11-13)19-20-18-14-6-4-3-5-12(14)7-9-16(18)21/h3-11,21H,1-2H3
chave InChI
GJUABKCEXOMRPQ-UHFFFAOYSA-N
Produtos recomendados
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)