C121908
L-Cysteine ethyl ester hydrochloride
98%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(R)-Ethyl 2-amino-3-mercaptopropanoate hydrochloride, Cystanin, Ethyl L-cysteinate hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
product name
L-Cysteine ethyl ester hydrochloride, 98%
Ensaio
98%
forma
powder
atividade óptica
[α]20/D −7.9°, c = 1 in 1 M HCl
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
cor
white
pf
123-125 °C (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C5H11NO2S.ClH/c1-2-8-5(7)4(6)3-9;/h4,9H,2-3,6H2,1H3;1H/t4-;/m0./s1
chave InChI
JFKJWWJOCJHMGV-WCCKRBBISA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?