Documentos Principais
W478100
Sigma-Aldrich
L-Cysteine methyl ester hydrochloride
≥95%
About This Item
Fórmula linear:
HSCH2CH(NH2)COOCH3 · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
171.65
Número FEMA:
4781
Beilstein:
3685824
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.21
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
conformidade reg.
FDA 21 CFR 117
Ensaio
≥95%
pf
142 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
flavors and fragrances
Documentação
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentar
no known allergens
Organoléptico
odorless
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].COC(=O)[C@@H](N)CS
InChI
1S/C4H9NO2S.ClH/c1-7-4(6)3(5)2-8;/h3,8H,2,5H2,1H3;1H/t3-;/m0./s1
chave InChI
WHOHXJZQBJXAKL-DFWYDOINSA-N
Outras notas
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)