I9157
Iodoplatinate spray reagent
Sinônimo(s):
Iodoplatinate Detection Spray
About This Item
Produtos recomendados
descrição
0.15% potassium chloroplatinate and 3% potassium iodide in dilute hydrochloric acid
Nível de qualidade
técnica(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3