Documentos Principais
398365
Sigma-Aldrich
Potassium hexaiodoplatinate(IV)
99.9% trace metals basis
About This Item
Fórmula linear:
K2PtI6
Número CAS:
Peso molecular:
1034.70
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Nível de qualidade
Ensaio
99.9% trace metals basis
Formulário
powder
Impurezas
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[K+].I[Pt--](I)(I)(I)(I)I
InChI
1S/6HI.2K.Pt/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
chave InChI
BNJBUDJCJPWKRQ-UHFFFAOYSA-H
Categorias relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
398365-1G4061831984200
398365-5G4061832969091