05-1567
Anti-p120 Catenin Antibody, clone 15D2
clone 15D2, from mouse
Sinônimo(s):
Cadherin-associated Src substrate, catenin (cadherin-associated protein), delta 1, catenin, delta 1, p120 catenin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
15D2, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CTNND1(1500)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 g/mL of this antibody detected p120 Catenin in lysate from Hela cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Nota de análise
Hela cell lysate.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1