570249
Fluorescein O,O′-dimethacrylate
95%
Sinônimo(s):
3’,6′-Dimethacryloxyspirobenzo[c]-furan[1,9’]xanthen-3-one, Dimethacryloyloxyfluorescein
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
154.5-156.0 °C (lit.)
λmax
203 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)Oc1ccc2c(Oc3cc(OC(=O)C(C)=C)ccc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1
InChI
1S/C28H20O7/c1-15(2)25(29)32-17-9-11-21-23(13-17)34-24-14-18(33-26(30)16(3)4)10-12-22(24)28(21)20-8-6-5-7-19(20)27(31)35-28/h5-14H,1,3H2,2,4H3
chave InChI
IJMJZIOPZNRQMM-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)