Documentos Principais
566217
Sigma-Aldrich
7-[4-(Trifluoromethyl)coumarin]acrylamide
98%
Sinônimo(s):
7-(Acryloylamino)-4-trifluoromethylcoumarin, N-(2-Oxo-4-(trifluoromethyl)-2H-chromen-7-yl)acrylamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H8F3NO3
Número CAS:
Peso molecular:
283.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
pf
222-224 °C (dec.) (lit.)
λmax
342 nm
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2cc(NC(=O)C=C)ccc12
InChI
1S/C13H8F3NO3/c1-2-11(18)17-7-3-4-8-9(13(14,15)16)6-12(19)20-10(8)5-7/h2-6H,1H2,(H,17,18)
chave InChI
WJZFVBAYCVHWRE-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Fluorescent monomer
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)