Documentos Principais
757187
Sigma-Aldrich
2,7-Dibromo-9,9-dimethyl-9H-fluorene
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H12Br2
Número CAS:
Peso molecular:
352.06
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
177-181 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)c2cc(Br)ccc2-c3ccc(Br)cc13
InChI
1S/C15H12Br2/c1-15(2)13-7-9(16)3-5-11(13)12-6-4-10(17)8-14(12)15/h3-8H,1-2H3
chave InChI
LONBOJIXBFUBKQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This material is a precursor to a number of organic semiconducting polymers for OPV as well as a variety of hole transport for OLED devices.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Global Trade Item Number
SKUGTIN
757187-5G4061833332054