Documentos Principais
773239
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylene dimethacrylate
>99.0%, contains ≤1,000 ppm MeHQ as inhibitor
Sinônimo(s):
(1,4-phenylene) ester, 1,4-Phenylene bismethacrylate, 2-Methyl-2-propenoic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H14O4
Número CAS:
Peso molecular:
246.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
>99.0%
Formulário
solid
contém
≤1,000 ppm MeHQ as inhibitor
pf
89-91 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C(=O)Oc1ccc(OC(=O)C(C)=C)cc1
InChI
1S/C14H14O4/c1-9(2)13(15)17-11-5-7-12(8-6-11)18-14(16)10(3)4/h5-8H,1,3H2,2,4H3
chave InChI
MDMKOESKPAVFJF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
This dimethacrylate is useful as a somewhat rigid crosslinker. The small spacer size can create a high density of crosslinking.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)