284262
Iodoacetic anhydride
Sinônimo(s):
2-Iodoacetic anhydride, 2-Iodoacetyl 2-iodoacetate, Iodoacetic acid anhydride, Iodoacetyl anhydride
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
solid
Nível de qualidade
pf
47-49 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 10%, clear to slightly hazy, yellow (pink or tan)
grupo funcional
anhydride
ester
iodo
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ICC(=O)OC(=O)CI
InChI
1S/C4H4I2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
chave InChI
RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Reactant used for:
- Sythesis of N-iodoacetyl glycosylamine derivatives and converting amino precursors to IA derivatives
- Linking lysine residues to N-terminal α-amino groups of peptides
- Capping amines and yielding a thiol reactive iodo-derivative
- Iodoacetylation
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
230.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
110 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
284262-1G | 4061826071953 |
284262-250MG | 4061832491684 |