215163
Chloroacetic anhydride
95%
Sinônimo(s):
Monochloroacetic acid anhydride
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.75 mmHg ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
95%
forma
solid
pb
120-123 °C/20 mmHg (lit.)
pf
48-60 °C (lit.)
solubilidade
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
grupo funcional
anhydride
chloro
ester
cadeia de caracteres SMILES
ClCC(=O)OC(=O)CCl
InChI
1S/C4H4Cl2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
chave InChI
PNVPNXKRAUBJGW-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- 3,3′-bis(sulfonato)-4,4′-bis(chloroacetamido)azobenzene (BSBCA), a water-soluble, thiol-reactive and photo-switchable cross-linker
- D,L-7-azatryptophan (D,L-7AW)
- 2-methyl-[3,4-di-O-acetyl-6-O-(chloroacetyl)-1,2-dideoxy-α-D-glucopyrano]-[2′,1′:4,5]-2-oxazoline
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
289.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
143 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?