791245
N749 Black Dye
Sinônimo(s):
Greatcell Solar®, Black dye, Ruthenium 620, Tris(N,N,N-tributyl-1-butanaminium)[[2,2′′6′,2′′-terpyridine]-4,4′,4′′-tricarboxylato(3-)-N1,N1′,N1′′]tris(thiocyanato-N)hydrogen ruthenate(4-)
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
85% (HPLC)
Formulário
powder
cor
dark green
λmax
615, 415, 341, 329 nm at 0.02 mM in ethanol (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]C(C1=CC(C2=NC=CC(C([O-])=O)=C2)=NC(C3=CC(C([O-])=O)=CC=N3)=C1)=O.S=C=N[Ru](N=C=S)N=C=S.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C18H11N3O6.3C16H36N.3CNS.Ru/c22-16(23)9-1-3-19-12(5-9)14-7-11(18(26)27)8-15(21-14)13-6-10(17(24)25)2-4-20-13;3*1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;3*2-1-3;/h1-8H,(H,22,23)(H,24,25)(H,26,27);3*5-16H2,1-4H3;;;;/q;3*+1;3*-1;+3/p-3
chave InChI
YOIDEEDNCKVVPH-UHFFFAOYSA-K
Descrição geral
Aplicação
Recommended application in 0.2-0.3mM solution with ethanol or acetonitrile/tert-butanol (1:1; vol:vol).
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
While dye sensitization as the basis for color photography has been accepted for a very long time,1 attempts to use this principle for the conversion of solar light to electricity generally had resulted only in very low photocurrents, below 100 nA/cm