907286
H-L-Photo-Proline hydrochloride
≥95%, for peptide synthesis
Sinônimo(s):
(S)-1,2,5-Triazaspiro[2.4]hept-1-ene-6-carboxylic acid, Diazirine amino acid, Photo-Pro, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
About This Item
Produtos recomendados
product name
H-L-Photo-Proline hydrochloride, ≥95%
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)