907251
H-L-Photo-lysine HCl
≥98%
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-6-((2-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)ethoxy)carbonylamino)hexanoic acid hydrochloride, (S)-2-Amino-6-((2-(3H-diazirin-3-yl)propoxy)carbonylamino)hexanoic acid hydrochloride, 3′-Azibutyl-N-carbamoyl-lysine hydrochloride, Abk, Diazirine amino acid, Photo-Lys, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
disponibilidade
available only in USA
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C11H20N4O4/c1-11(14-15-11)5-7-19-10(18)13-6-3-2-4-8(12)9(16)17/h8H,2-7,12H2,1H3,(H,13,18)(H,16,17)/t8-/m0/s1
chave InChI
LUCMNTLJAFTFDU-QMMMGPOBSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Outras notas
Genetically Encoded 2-Aryl-5-carboxytetrazoles for Site-Selective Protein Photo-Cross-Linking</A
Genetic code expansion for multiprotein complex engineering
Efficient viral delivery system for unnatural amino acid mutagenesis in mammalian cells
Probing Protein-Protein Interactions with a Genetically Encoded Photo-crosslinking Amino Acid
Fishing for Drug Targets: A Focus on Diazirine Photoaffinity Probe Synthesis
Photo-affinity labeling (PAL) in chemical proteomics: a handy tool to investigate protein-protein interactions (PPIs)
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)