8.52095
Fmoc-Lys(Mca)-OH
≥97.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinônimo(s):
Fmoc-Lys(Mca)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-7-methoxycoumarin-4-acetyl-L-lysine
About This Item
Produtos recomendados
product name
Fmoc-Lys(Mca)-OH, Novabiochem®
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Ensaio
≥97% (TLC)
≥97.0% (HPLC)
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
fabricante/nome comercial
Novabiochem®
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
amine
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C33H32N2O8/c1-41-21-13-14-22-20(17-31(37)43-29(22)18-21)16-30(36)34-15-7-6-12-28(32(38)39)35-33(40)42-19-27-25-10-4-2-8-23(25)24-9-3-5-11-26(24)27/h2-5,8-11,13-14,17-18,27-28H,6-7,12,15-16,19H2,1H3,(H,34,36)(H,35,40)(H,38,39)/t28-/m0/s1
chave InChI
BWJJONDPLYEAMC-NDEPHWFRSA-N
Descrição geral
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Chromogenic Labeling of Synthetic Peptides
Literature references
[1] J. L. Lauer-Fields, et al. (2001) Biochemistry, 40, 5795.
[2] C. F. W. Becker, et al. (2004) Bioconjugate Chem., 15, 1118.
Ligação
Nota de análise
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informações legais
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3