914339
Fmoc-L-Lys(Nvoc)-OH
≥98%
Sinônimo(s):
(S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-6-((4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyloxy)carbonylamino)hexanoic acid, N2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-N6-(((4,5-dimethoxy-2-nitrobenzyl)oxy)carbonyl)-L-lysine, Lysine with photoremovable NVOC, Photocaged amino acid, Photocleavable lysine derivative
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
pf
108 °C (decomp.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=O)([O-])c1c(cc(c(c1)OC)OC)COC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4)C(=O)O
InChI
1S/C31H33N3O10/c1-41-27-15-19(26(34(39)40)16-28(27)42-2)17-43-30(37)32-14-8-7-13-25(29(35)36)33-31(38)44-18-24-22-11-5-3-9-20(22)21-10-4-6-12-23(21)24/h3-6,9-12,15-16,24-25H,7-8,13-14,17-18H2,1-2H3,(H,32,37)(H,33,38)(H,35,36)/t25-/m0/s1
chave InChI
UOEGMVQGRMCJDM-VWLOTQADSA-N
Aplicação
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)