Documentos Principais
900751
Sigma-Aldrich
Biotinylated-D-lysine TFA salt
Sinônimo(s):
(R)-2-Ammonio-6-(5-((3aR,4R,6aS)-2-oxohexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoate 2,2,2-trifluoroacetate, BDL TFA salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H28N4O4S · C2HF3O2
Peso molecular:
486.51
Código UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Formulário
powder or crystals
Nível de qualidade
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)C(F)(F)F.[O-]C([C@@H](CCCCNC(CCCC[C@@H]1[C@@](NC(N2)=O)([H])[C@@]2([H])CS1)=O)[NH3+])=O
Aplicação
Biotinylated D-lysine (BDL) can be used to conjugate a biotin handle into bacterial peptidoglycan (PG) for various applications. For example, Suzanne Walker and coworkers reported that penicillin-binding protein PBP4 of Staphylococcus aureus could use BDL to biotinylate Lipid I and Lipid II, facilitating assays to measure infamously low-abundance pools of cellular lipid-linked PG precursors. BDL provides a tool for studying other aspects of PG assembly including antibacterial development efforts.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)