B4261
Biocytin
≥98% (TLC), suitable for drug transporter assays
Sinônimo(s):
Bct, Nε-(+)-Biotinyl-L-lysine
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Biocytin, ≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]20/D +53°, c = 1.05% in 0.1 M NaOH(lit.)
técnica(s)
drug transporter assay: suitable
cor
white to off-white
pf
~245 °C (dec.) (lit.)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](N)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C16H28N4O4S/c17-10(15(22)23)5-3-4-8-18-13(21)7-2-1-6-12-14-11(9-25-12)19-16(24)20-14/h10-12,14H,1-9,17H2,(H,18,21)(H,22,23)(H2,19,20,24)/t10-,11-,12-,14-/m0/s1
chave InChI
BAQMYDQNMFBZNA-MNXVOIDGSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)