907278
H-L-Photo-leucine HCl
≥98%
Sinônimo(s):
(S)-2-Amino-3-(3-methyl-3H-diazirin-3-yl)propanoic acid hydrochloride, (S)-2-Amino-3-(3H-diazirin-3-yl)butanoic acid hydrochloride, Diazirine amino acid, Photo-Leu, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
disponibilidade
available only in USA
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
−20°C
Aplicação
Outras notas
for generation of homogeneous conjugates from wild-type antibodies
Mechanistic studies of a small-molecule modulator of SMN2 splicing
Protein-Polymer Conjugation via Ligand Affinity and Photoactivation of Glutathione S-Transferase
Direct Interaction between an Allosteric Agonist Pepducin and the Chemokine Receptor CXCR4
Photo-leucine and photo-methionine allow identification of protein-?protein interactions in living cells
Fishing for Drug Targets: A Focus on Diazirine Photoaffinity Probe Synthesis
Photo-affinity labeling (PAL) in chemical proteomics: a handy tool to investigate protein-protein interactions (PPIs)
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
907278-100MG | 4022536043180 |