Key Documents
09774
Sigma-Aldrich
Fmoc-Bpa-OH
≥98.0%
Sinônimo(s):
Fmoc-4-benzoyl-L-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H25NO5
Número CAS:
Peso molecular:
491.53
Beilstein:
7672022
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.26
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
cor
white
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@H](Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C31H25NO5/c33-29(21-8-2-1-3-9-21)22-16-14-20(15-17-22)18-28(30(34)35)32-31(36)37-19-27-25-12-6-4-10-23(25)24-11-5-7-13-26(24)27/h1-17,27-28H,18-19H2,(H,32,36)(H,34,35)/t28-/m0/s1
chave InChI
SYOBJKCXNRQOGA-NDEPHWFRSA-N
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xue Zhi Zhao et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 23(8) (2018-07-28)
HIV-1 integrase (IN) inhibitors represent a new class of highly effective anti-AIDS therapeutics. Current FDA-approved IN strand transfer inhibitors (INSTIs) share a common mechanism of action that involves chelation of catalytic divalent metal ions. However, the emergence of IN mutants