652369
1-Amino-1-cyclobutanecarboxylic acid
97%
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: solution phase peptide synthesis
pf
261 °C (dec.) (lit.)
aplicação(ões)
peptide synthesis
cadeia de caracteres SMILES
NC1(CCC1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO2/c6-5(4(7)8)2-1-3-5/h1-3,6H2,(H,7,8)
chave InChI
FVTVMQPGKVHSEY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?