900683
2-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)ethan-1-amine
95%
Sinônimo(s):
Amino diazirine alkyne, Probe building block
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H11N3
Número CAS:
Peso molecular:
137.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
liquid
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NCCC1(N=N1)CCC#C
chave InChI
FMCIBERQJQEYIZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-(3-(But-3-yn-1-yl)-3H-diazirin-3-yl)ethan-1-amine is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and amine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its amine linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
Outras notas
Technology Spotlight: Trifuctional Probe Building Blocks
Design and Synthesis of Minimalist Terminal Alkyne-Containing Diazirine Photo-Crosslinkers and Their Incorporation into Kinase Inhibitors for Cell- and Tissue-Based Proteome Profiling
"Minimalist" Cyclopropene-Containing Photo-Cross-Linkers Suitable for Live-Cell Imaging and Affinity-Based Protein Labeling
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900683-100MG | 4061833250839 |