Documentos Principais
900601
Sigma-Aldrich
3-Formyl-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride
≥95%
Sinônimo(s):
Formyl sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13FO3SSi
Número CAS:
Peso molecular:
284.38
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C([H])C1=CC(S(=O)(F)=O)=CC(C#C[Si](C)(C)C)=C1
Aplicação
3-Formyl-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzenesulfonyl fluoride is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and aldehyde synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its formyl group, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.