Documentos Principais
900598
Sigma-Aldrich
(4-(Bromomethyl)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone
≥95%
Sinônimo(s):
Bromo benzophenone alkyne, Probe building block
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H13BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
329.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: click chemistry
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C1=CC=C(OCC#C)C=C1)C2=CC=C(CBr)C=C2
chave InChI
WZAMAERFZALJSY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated benzophenone, alkyne tag, and bromine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its brominated linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
F7807-50UG4061832729527
900598-100MG4061833250419