Documentos Principais
900862
Sigma-Aldrich
(4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)-2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)methanol
Sinônimo(s):
Hydroxyl diazirine TMS-alkyne, Probe building block
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H15F3N2OSi
Número CAS:
Peso molecular:
312.36
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
powder or crystals
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCC1=CC=C(C2(N=N2)C(F)(F)F)C=C1C#C[Si](C)(C)C
Aplicação
(4-(3-(Trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)-2-((trimethylsilyl)ethynyl)phenyl)methanol is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains a light-activated diazirine, alkyne tag, and hydroxyl synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its hydroxyl linker, this building block allows for UV light-induced covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
900862-25MG4061833251287