Documentos Principais
900600
Sigma-Aldrich
3-(Fluorosulfonyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid
≥95%
Sinônimo(s):
Carboxyl sulfonyl fluoride alkyne, Probe building block
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H13FO4SSi
Número CAS:
Peso molecular:
300.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95%
Formulário
solid
adequação da reação
reagent type: cross-linking reagent
disponibilidade
available only in USA
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(C1=CC(C#C[Si](C)(C)C)=CC(C(O)=O)=C1)(F)=O
chave InChI
CNXMDAYMSVWYAS-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3-(Fluorosulfonyl)-5-((trimethylsilyl)ethynyl)benzoic acid is used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and carboxylic acid synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its acid linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)