900750
(4-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)phenyl)(4-(prop-2-yn-1-yloxy)phenyl)methanone HCl salt
≥95%
Sinônimo(s):
Amino (PEG)3 benzophenone alkyne HCl salt, Probe building block
Ensaio
≥95%
forma
powder
adequação da reação
reaction type: click chemistry
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H]Cl.O=C(C1=CC=C(OCC#C)C=C1)C2=CC=C(OCCOCCOCCN)C=C2
Categorias relacionadas
Aplicação
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
In partnership with Pfizer chemists, we have compiled a collection of trifunctional building blocks to enable development of probes.