900848
4-Amino-2-trimethylsilanylethynyl-benzenesulfonyl fluoride
Sinônimo(s):
Amino sulfonyl fluoride TMS-alkyne, Probe building block
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H14FNO2SSi
Número CAS:
Peso molecular:
271.38
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
disponibilidade
available only in USA
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
NC1=CC=C(S(=O)(F)=O)C(C#C[Si](C)(C)C)=C1
Aplicação
Used for chemical probe synthesis, this trifunctional building block contains an aryl sulfonyl fluoride group, alkyne tag, and amine synthetic handle. When appended to a ligand or pharmacophore through its amine linker, this building block allows for SuFEx-enabled, context-specific covalent modification of a biological target with potential for downstream applications via the alkyne tag. Use alone or in parallel with other multi-functional building blocks to discover the optimal probe for your chemical biology experiments.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Self-react. C
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
900848-50MG | 4061833251225 |