913812
2-(Azidomethyl)nicotinic acid imidazolide
≥95%
Sinônimo(s):
2-(Azidomethyl)-3-(1H-imidazole-1-carbonyl)pyridine, NAI-N3, RNA SHAPE probe, icSHAPE reagent
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
pf
74-80 °C
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+](=[N-])=NCc1ncccc1C(=O)[n]2cncc2
InChI
1S/C10H8N6O/c11-15-14-6-9-8(2-1-3-13-9)10(17)16-5-4-12-7-16/h1-5,7H,6H2
chave InChI
QPSQVTFTPHUCEH-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Self-react. C - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)