Documentos Principais
914983
Sigma-Aldrich
ThT-NE
≥95%
Sinônimo(s):
2-(4-(Diethylamino)phenyl)-3,6-dimethylbenzo[d]thiazol-3-ium chloride, Fluorogenic viral RNA probe, G-Quadruplex Probe, Viral RNA light-up probe
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H23ClN2S
Número CAS:
Peso molecular:
346.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥95%
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c([n+](c1c3ccc(cc3)N(CC)CC)C)ccc(c2)C
chave InChI
WPIXUKQQLRQGGY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
ThT-NE is a benzothiazole-based G-quadruplex (G4)-targeted fluorogenic probe developed by Zhou Nie and coworkers for the visualization of viral RNA in living host cells, including staining, real-time, and live-cell tracking applications.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Xingyu Luo et al.
Journal of the American Chemical Society, 141(13), 5182-5191 (2019-03-13)
RNA viruses represent a major global health threat, and the visualization of their RNA genome in infected cells is essential for virological research and clinical diagnosis. Due to the lack of chemical toolkits for the live-cell imaging of viral RNA